Tisk…
Ricinový olej USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
Synonyms: Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
CA208-200LTBL CA208-20LTMT CA208-4LTGL CA208-500MLGL
SPCMCA208-200LTBLEA 152580 CZK
SPCMCA208-200LTBL SPCMCA208-20LTMT SPCMCA208-4LTGL SPCMCA208-500MLGL
Ricinový olej USP
Ricinový olej
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Bod varu: 313
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C (ot. pohárek)
MDL Number: MFCD00130746
CAS číslo: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908