Docusate sodium USP
Dodavatel: Spectrum Chemical
|
Varování
|
Synonyms:
Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
DO105-125GM
DO105-2.5KG
DO105-25KGBL
SPCMDO105-125GMEA
7820
CZK
SPCMDO105-125GM
SPCMDO105-2.5KG
SPCMDO105-25KGBL
Docusate sodium USP
Docusate sodium
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec:
C₂₀H₃₇NaO₇S MW: 444.57 Bod varu: ∼180 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼155 °C Hustota: ∼1.1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012455 CAS číslo: 577-11-7 EINECS: 209-406-4 Merck Index: 12,03460 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99% Min. |