Tisk…
1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L14660.22 L14660.06 L14660.14
L14660.22EA 8480 CZK
L14660.22 L14660.06 L14660.14
1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Odour: Odourless Melting Point: 63-68° Boiling Point: 123°/0.2mm Beilstein Reference: 130685
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Bod varu: 123 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 63…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003192
CAS číslo: 4641-57-0
EINECS: 225-069-6
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01337