Kerosene low odor
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Destiláty ( ropné), hydrogenované, lehké
L14479.AP
L14479.0F
L14479.APEA
958
CZK
L14479.AP
L14479.0F
Kerosene low odor
Kerosene - CAS 64742-47-8
CAS No.: 64742-47-8
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 200-250°
Merck Reference: 14,5294
UN No.: 1223
MDL No.: MFCD00135561
Bod varu:
200…250 °C Hustota: 0.800 Bod vzplanutí: 76 °C (169 °F) Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
64742-47-8 EINECS: 265-149-8 UN: 1223 ADR: 3 III Merck Index: 14,5294 |