Tisk…
Tetramethylamoniumhydroxid 25% vodný roztok (w/w)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
L09991.AKEA 1900 CZK
L09991.AK L09991.AC L09991.AU
Tetramethylamoniumhydroxid 25% vodný roztok (w/w)
Tetramethylamoniumhydroxid
Vzorec: C₄H₁₃NO
Bod varu: ∼102 °C
Hustota: 1,014
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008280
CAS číslo: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9224