Tisk…
Trimethyl orthovalerate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,1,1-Trimethoxypentane, Orthovaleric Acid Trimethyl Ester
L20377.14 L20377.22
L20377.14EA 3250 CZK
L20377.14 L20377.22
Trimethyl orthovalerate 98%
Trimethyl orthovalerate
Purity: 98% CAS No.: 13820-09-2 Molecular Formula: C8H18O3 Formula Weight: 162.23 Flash Point: 41°(105°F) Refractive Index: 1.4100 Boiling Point: 164-166° Beilstein Reference: 1739200 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00008481
Vzorec: C₈H₁₈O₃
Bod varu: 164…166 °C
Hustota: 0,941
Bod vzplanutí: 41 °C (105 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008481
CAS číslo: 13820-09-2
EINECS: 237-496-5
ADR: 3,III
Merck Index: 14,9717