1-Methoxy-2-methyl-2-propanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L20351.14
L20351.22
L20351.14EA
7110
CZK
L20351.14
L20351.22
1-Methoxy-2-methyl-2-propanol ≥98%
1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 3587-64-2
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4044
Boiling Point: 115-116°
UN No.: UN1987
MDL No.: MFCD03701584
Vzorec:
C₅H₁₂O₂ MW: 104,15 g/mol Bod varu: 115…116 °C Hustota: 0,892 Bod vzplanutí: 27 °C (80 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03701584 CAS číslo: 3587-64-2 ADR: 3,III |