Tisk…
2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L20280.03 L20280.MD
L20280.03EA 4530 CZK
L20280.03 L20280.MD
2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Purity: 98% CAS No.: 745783-91-9 Molecular Formula: C9H5F3O2.xH2O Formula Weight: 202.13(anhy) Melting Point: 36-43° MDL No.: MFCD05664102
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Bod tání: 36…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06801323
CAS číslo: 745783-91-9