Tisk…
4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98% (dry weight)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L20275.03 L20275.06
L20275.03EA 4910 CZK
L20275.03 L20275.06
4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98% (dry weight)
4-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Purity: 98% CAS No.: 1736-56-7 Molecular Formula: C9H5F3O2.xH2O Formula Weight: 202.13(anhy) Melting Point: 83-85° Beilstein Reference: 2261131 MDL No.: MFCD05664098
Vzorec: C₉H₅F₃O₂·xH₂O
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664098
CAS číslo: 1736-56-7