2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95% (dry weight)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L20266.03
L20266.06
L20266.03EA
3240
CZK
L20266.03
L20266.06
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95% (dry weight)
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 79784-36-4
Molecular Formula: C8H4F2O2.xH2O
Formula Weight: 170.12(anhy)
Melting Point: 51-54°
Beilstein Reference: 4387465
MDL No.: MFCD04038287
Vzorec:
C₈H₆F₂O₃ Bod tání: 51…54 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038287 CAS číslo: 79784-36-4 |