Tisk…
6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L20260.03 L20260.06
L20260.03EA 2160 CZK
L20260.03 L20260.06
6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate 98%
6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate
Purity: 98% CAS No.: 1172293-10-5 Molecular Formula: C13H10O3.xH2O Formula Weight: 214.22(anhy) Melting Point: 125-130° MDL No.: MFCD05664091
Vzorec: C₁₃H₁₂O₄
MW: 232.24 g/mol
Bod tání: 125…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664091
CAS číslo: 745783-88-4