Tisk…
Ethyl-(S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate ≥97%, ee 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L20259.06 L20259.14
L20259.06EA 3470 CZK
L20259.06 L20259.14
Ethyl-(S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate ≥97%, ee 98%
Ethyl-(S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
Purity: 97% CAS No.: 312745-91-8 Molecular Formula: C7H11NO3 Formula Weight: 157.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 270° Optical Rotation: +5°(neat) MDL No.: MFCD00672878
Vzorec: C₇H₁₁NO₃
Bod varu: 270 °C
Hustota: 1,114
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672878
CAS číslo: 312745-91-8