Tisk…
2-(Aminomethyl)piperidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L20122.06 L20122.14
L20122.06EA 1480 CZK
L20122.06 L20122.14
2-(Aminomethyl)piperidine 98%
2-(Aminomethyl)piperidine
Purity: 98% CAS No.: 22990-77-8 Molecular Formula: C6H14N2 Formula Weight: 114.19 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4850 Boiling Point: 63-66°/12mm Beilstein Reference: 102994 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00129011
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Bod varu: 63…66 °C (12 mmHg)
Hustota: 0,942
Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129011
CAS číslo: 22990-77-8
EINECS: 245-371-1
ADR: 8,III