Tisk…
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
L19955.03 L19955.06
L19955.03EA 3140 CZK
L19955.03 L19955.06
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 98%
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 91983-26-5 Molecular Formula: C8H8BNO2 Formula Weight: 160.97 Melting Point: ca 196-200° Beilstein Reference: 3031323 MDL No.: MFCD01632200
Vzorec: C₈H₈BNO₂
MW: 160.97 g/mol
Bod tání: ∼ 196…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632200
CAS číslo: 91983-26-5