2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L19954.03
L19954.06
L19954.03EA
3400
CZK
L19954.03
L19954.06
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(4-(Bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 95%
CAS No.: 138500-85-3
Molecular Formula: C13H18BBrO2
Formula Weight: 297.00
Melting Point: 83-85°
Beilstein Reference: 7921808
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD02179493
Vzorec:
C₁₃H₁₈BBrO₂ Bod tání: 83…85 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179493 CAS číslo: 138500-85-3 ADR: 8,III |