N-Boc-1,6-diaminohexane 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
L19948.03
L19948.06
L19948.14
L19948.03EA
1640
CZK
L19948.03
L19948.06
L19948.14
N-Boc-1,6-diaminohexane 98%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Purity: 98%
CAS No.: 51857-17-1
Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)6NH2
Formula Weight: 216.33
Flash Point:
Vzorec:
C₁₁H₂₄N₂O₂ MW: 216,33 g/mol Bod varu: 106…110 °C (0,3 mmHg) Hustota: 0,965 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00671489 CAS číslo: 51857-17-1 ADR: 8,III |