3-Fluoropiperidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19776.03
L19776.MD
L19776.03EA
11950
CZK
L19776.03
L19776.MD
3-Fluoropiperidine hydrochloride 97%
3-Fluoropiperidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 737000-77-0
Molecular Formula: C5H10FN.HCl
Formula Weight: 139.60
Melting Point: ca 227°
Beilstein Reference: 6145604
MDL No.: MFCD03452799
Vzorec:
C₅H₁₀FN·HCl Bod tání: ∼ 227 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03452799 CAS číslo: 737000-77-0 |