Tisk…
Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19771.06 L19771.14
L19771.06EA 2060 CZK
L19771.06 L19771.14
Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyate 98%
Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyate
Purity: 98% CAS No.: 141942-85-0 Molecular Formula: C7H11NO3 Formula Weight: 157.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 270° Beilstein Reference: 5328715 Optical Rotation: -4.5° (neat) MDL No.: MFCD00270839
Vzorec: C₇H₁₁NO₃
Bod varu: 270 °C
Hustota: 1,114
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00270839
CAS číslo: 141942-85-0
EINECS: 430-220-6