Tisk…
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%, ee 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-1-Benzylpyrrolidin-3-amine, (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
L19690.03 L19690.06
L19690.03EA 1420 CZK
L19690.03 L19690.06
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%, ee 99%
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Purity: 99% CAS No.: 114715-39-8 Molecular Formula: C11H16N2 Formula Weight: 176.26 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 101-103°/3mm Beilstein Reference: 6477592 Optical Rotation: -2° (neat) UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00082638
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Bod varu: 101…103 °C (3 mmHg)
Hustota: 1,020
Bod vzplanutí: 140 °C (284 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082638
CAS číslo: 114715-39-8
UN: 2735
ADR: 8,III