Tisk…
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19688.06 L19688.14
L19688.06EA 3540 CZK
L19688.06 L19688.14
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate 98%
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 161337-67-3 Molecular Formula: C4F12HfO12S4 Formula Weight: 774.75 Melting Point: 350° MDL No.: MFCD01321255
Vzorec: CHF₃O₃S
Bod tání: >350 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321255
CAS číslo: 161337-67-3