Tisk…
1-Hydroxyethylferrocene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Ferrocenylethanol, (1-Hydroxyethyl)ferrocene, α-Hydroxyethylferrocene
L19681.03 L19681.06
L19681.03EA 594 CZK
L19681.03 L19681.06
1-Hydroxyethylferrocene ≥99%
1-Hydroxyethylferrocene
Purity: 99% CAS No.: 1277-49-2 Molecular Formula: C12H14FeO Formula Weight: 230.09 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 77-79° MDL No.: MFCD00013752
Vzorec: C₁₂H₁₄FeO
Bod tání: 77…79 °C
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
MDL Number: MFCD00013752
CAS číslo: 1277-49-2