Tisk…
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L19631.03 L19631.MD
L19631.03EA 4710 CZK
L19631.03 L19631.MD
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 95%
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 67748-61-2 Molecular Formula: C8H4ClNOS Formula Weight: 197.64 Melting Point: 113-115° Beilstein Reference: 130990 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD03659697
Vzorec: C₈H₄ClNOS
Bod tání: 113…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03659697
CAS číslo: 67748-61-2
ADR: 8,II