3-Benzo[b]furylacetonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Benzofuran-3-ylacetonitrile
L19550.03
L19550.MD
L19550.03EA
4530
CZK
L19550.03
L19550.MD
3-Benzo[b]furylacetonitrile 99%
3-Benzo[b]furylacetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 52407-43-9
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 38-39°
Boiling Point: 120-122°/4mm
Beilstein Reference: 1282785
MDL No.: MFCD02183555
Vzorec:
C₁₀H₇NO MW: 157,17 g/mol Bod varu: 120…122 °C (4 mmHg) Bod tání: 38…39 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02183555 CAS číslo: 52407-43-9 |