Tisk…
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L19482.06 L19482.14
L19482.06EA 1850 CZK
L19482.06 L19482.14
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol 98%
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 5223-06-3 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Melting Point: 39-44° Beilstein Reference: 117340 MDL No.: MFCD00129040
Vzorec: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Bod tání: 39…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129040
CAS číslo: 5223-06-3
EINECS: 226-024-3