(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L19404.03
L19404.06
L19404.03EA
2490
CZK
L19404.03
L19404.06
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 97%
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Purity: 97%
CAS No.: 56613-81-1
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Melting Point: 57-63°
Boiling Point: 160°/17mm
Beilstein Reference: 2412760
Optical Rotation: +42° (c=2 in ethanol)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00239405
Vzorec:
C₈H₁₁NO Bod varu: 160 °C (17 mmHg) Bod tání: 57…63 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00239405 CAS číslo: 56613-81-1 ADR: 8,III |