(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19361.03
L19361.06
L19361.03EA
1070
CZK
L19361.03
L19361.06
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid ≥98%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 26250-84-0
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 121-125°
Beilstein Reference: 3652038
Optical Rotation: -46° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00151904
Vzorec:
C₁₁H₁₉NO₄ Bod tání: 121…125 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151904 CAS číslo: 26250-84-0 |