Tisk…
1-Formyl-4-methylpiperazine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19358.06 L19358.14
L19358.06EA 1190 CZK
L19358.06 L19358.14
1-Formyl-4-methylpiperazine 98%
1-Formyl-4-methylpiperazine
Purity: 98% CAS No.: 7556-55-0 Molecular Formula: C6H12N2O Formula Weight: 128.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4910 Boiling Point: 236-238° Beilstein Reference: 113020 MDL No.: MFCD00085930
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
Bod varu: 236…238 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085930
CAS číslo: 7556-55-0