N-Boc-L-leucinol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 82010-31-9
Molecular Formula: C11H23NO3
Formula Weight: 217.31
Flash Point:
Vzorec:
C₁₁H₂₃NO₃ Bod varu: 212…214 °C Hustota: 0,980 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00076950 CAS číslo: 82010-31-9 |