4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19344.03
L19344.06
L19344.03EA
2390
CZK
L19344.03
L19344.06
4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one 99%
4-Methoxy-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Purity: 99%
CAS No.: 69778-83-2
Molecular Formula: C5H7NO2
Formula Weight: 113.12
Melting Point: 130-134°
Beilstein Reference: 1524505
MDL No.: MFCD00071564
Vzorec:
C₅H₇NO₂ Bod tání: 130…134 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00071564 CAS číslo: 69778-83-2 |