Tisk…
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L19217.14 L19217.06
L19217.14EA 6630 CZK
L19217.14 L19217.06
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
Purity: 98+% CAS No.: 61439-59-6 Molecular Formula: C15H16O2 Formula Weight: 228.29 Melting Point: 85-87° Beilstein Reference: 2054624 MDL No.: MFCD00017532
Vzorec: C₁₅H₁₆O₂
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017532
CAS číslo: 61439-59-6
EINECS: 262-795-2