Harmine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Banisterine
L19068.03
L19068.MD
L19068.03EA
2470
CZK
L19068.03
L19068.MD
Harmine ≥98%
Harmine
Purity: 98+%
CAS No.: 442-51-3
Molecular Formula: C13H12N2O
Formula Weight: 212.25
Odour: Odourless
Melting Point: 262-266°
Beilstein Reference: 178813
MDL No.: MFCD00004958
Vzorec:
C₁₃H₁₂N₂O Bod tání: 262…266 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004958 CAS číslo: 442-51-3 EINECS: 207-131-4 Merck Index: 14,4616 |