2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(5-Allyl-4,6-dihydroxy-1,3-phenylene)bis(phenylmethanone)
L18722.06
L18722.14
L18722.06EA
1420
CZK
L18722.06
L18722.14
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol 98%
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol
Purity: 98%
CAS No.: 102593-74-8
Molecular Formula: C23H18O4
Formula Weight: 358.40
Melting Point: 158-163°
Beilstein Reference: 2168154
MDL No.: MFCD02094038
Vzorec:
C₂₃H₁₈O₄ MW: 358,40 g/mol Bod tání: 158…163 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02094038 CAS číslo: 102593-74-8 |