N-Methyl-N-octylamine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L18639.14
L18639.06
L18639.14EA
6150
CZK
L18639.14
L18639.06
N-Methyl-N-octylamine ≥98%
N-Methyl-N-octylamine
Purity: 98%
CAS No.: 2439-54-5
Molecular Formula: C9H21N
Formula Weight: 143.27
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 68°/8mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00048927
Vzorec:
C₉H₂₁N Bod varu: 68 °C (8 mmHg) Hustota: 0,790 Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00048927 CAS číslo: 2439-54-5 EINECS: 219-462-1 UN: 2735 ADR: 8,II |