Tisk…
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-3-fluorobenzeneboronic acid
L18514.03 L18514.MD
L18514.03EA 2100 CZK
L18514.03 L18514.MD
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 374790-97-3 Molecular Formula: C6H5BBrFO2 Formula Weight: 218.82 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD02093066
Vzorec: C₆H₅BBrFO₂
MW: 218,82 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093066
CAS číslo: 374790-97-3