Ethyl-trans-4-oxo-2-butenoate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(E)-Ethyl 4-oxobut-2-enoate
L18491.14
L18491.22
L18491.14EA
8380
CZK
L18491.14
L18491.22
Ethyl-trans-4-oxo-2-butenoate 96%
Ethyl-trans-4-oxo-2-butenoate
Purity: 96%
CAS No.: 2960-66-9
Molecular Formula: C6H8O3
Formula Weight: 128.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4550
Melting Point: -9°
Boiling Point: 184-188°
Beilstein Reference: 8762336
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00236170
Vzorec:
C₆H₈O₃ MW: 128,13 g/mol Bod varu: 184…188 °C Bod tání: –9 °C Hustota: 1,063 Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F) |
MDL Number:
MFCD00236170 CAS číslo: 2960-66-9 ADR: 8,III |