Glyoxal dimethyl acetal 60% vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L18490.36
L18490.22
L18490.0P
L18490.36EA
8100
CZK
L18490.36
L18490.22
L18490.0P
Glyoxal dimethyl acetal 60% vodný roztok
Glyoxal dimethyl acetal
CAS No.: 51673-84-8
Molecular Formula: OHCCH(OCH3)2
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.4140
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1850744
MDL No.: MFCD00134410
Vzorec:
OHCCH(OCH₃)₂ Bod varu: 100…102 °C Hustota: 1,150 Bod vzplanutí: 102 °C (216 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134410 CAS číslo: 51673-84-8 |