Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L18481.03
L18481.06
L18481.03EA
1010
CZK
L18481.03
L18481.06
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether 98%
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether
Purity: 98%
CAS No.: 166330-10-5
Molecular Formula: C36H28OP2
Formula Weight: 538.57
Melting Point: 184-186°
Beilstein Reference: 7729718
MDL No.: MFCD00233863
Vzorec:
C₃₆H₂₈OP₂ Bod tání: 184…186 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00233863 CAS číslo: 166330-10-5 |