Tisk…
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L18359.06 L18359.03
L18359.06EA 4230 CZK
L18359.06 L18359.03
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 98%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Purity: 98% CAS No.: 17342-08-4 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Melting Point: 78-82° Boiling Point: 147-149°/0.06m Beilstein Reference: 4657914 Optical Rotation: +30° (c=2 in ethanol) MDL No.: MFCD00077792
Vzorec: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Bod varu: 147…149 °C (0,06m)
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077792
CAS číslo: 17342-08-4