Tisk…
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
L18071.06 L18071.03
L18071.06EA 6010 CZK
L18071.06 L18071.03
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid 98%
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid
Purity: 98% CAS No.: 5711-41-1 Molecular Formula: C11H10O4 Formula Weight: 206.20 Melting Point: 137-140° Beilstein Reference: 474529 MDL No.: MFCD00020486
Vzorec: C₁₁H₁₀O₄
MW: 206,20 g/mol
Bod tání: 137…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020486
CAS číslo: 5711-41-1