2-Cyclohexylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L18060.03
L18060.06
L18060.03EA
2830
CZK
L18060.03
L18060.06
2-Cyclohexylbenzoic acid 97%
2-Cyclohexylbenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 97023-48-8
Molecular Formula: C13H16O2
Formula Weight: 204.27
Melting Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2452158
MDL No.: MFCD00452653
Vzorec:
C₁₃H₁₆O₂ Bod tání: 103…105 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00452653 CAS číslo: 97023-48-8 |