3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L18029.06
L18029.03
L18029.06EA
4910
CZK
L18029.06
L18029.03
3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid 97%
3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 136645-25-5
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.07
Melting Point: 124-128°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD02093985
Vzorec:
C₉H₉BrO₃ Bod tání: 124…128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093985 CAS číslo: 136645-25-5 ADR: 8,III |