Tisk…
4-Benzyloxypyridine-N-oxide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Benzyloxy)pyridine 1-oxide
L17946.03 L17946.06
L17946.03EA 488 CZK
L17946.03 L17946.06
4-Benzyloxypyridine-N-oxide 98%
4-Benzyloxypyridine-N-oxide
Purity: 98% CAS No.: 2683-66-1 Molecular Formula: C12H11NO2 Formula Weight: 201.22 Melting Point: 173-175° Beilstein Reference: 165005 MDL No.: MFCD00047427
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201.22 g/mol
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047427
CAS číslo: 2683-66-1