Tisk…
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (4-(Methylsulphinyl)phenyl)boronic acid
L17865.03 L17865.MC
L17865.03EA 7280 CZK
L17865.03 L17865.MC
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid 98%
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Purity: 98% CAS No.: 166386-48-7 Molecular Formula: C7H9BO3S Formula Weight: 184.02 Melting Point: ca 170° MDL No.: MFCD02093071
Vzorec: C₇H₉BO₃S
MW: 184,02 g/mol
Bod tání: ∼ 170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093071
CAS číslo: 166386-48-7