Benzyl-5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L17859.03
L17859.06
L17859.03EA
536
CZK
L17859.03
L17859.06
Benzyl-5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥98%
Benzyl-5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 32016-28-7
Molecular Formula: C11H11N3O2
Formula Weight: 217.23
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 791498
MDL No.: MFCD03426023
Vzorec:
C₁₁H₁₁N₃O₂ Bod tání: 121…123 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03426023 CAS číslo: 32016-28-7 |