Tisk…
7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17800.06 L17800.03
L17800.06EA 9960 CZK
L17800.06 L17800.03
7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline ≥98%
7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline
Purity: 98+% CAS No.: 223671-15-6 Molecular Formula: C9H6BrNO Formula Weight: 224.06 Melting Point: 248-250° Beilstein Reference: 8405244 MDL No.: MFCD02093963
Vzorec: C₉H₆BrNO
Bod tání: 248…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093963
CAS číslo: 223671-15-6