3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L17673.03
L17673.06
L17673.03EA
1880
CZK
L17673.03
L17673.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane
Purity: 95%
CAS No.: 33558-36-0
Molecular Formula: C10H10F6Si
Formula Weight: 272.27
Refractive Index: 1.4125
Boiling Point: 40°/1.5mm
Beilstein Reference: 2859742
MDL No.: MFCD02093948
Vzorec:
C₁₀H₁₀F₆Si MW: 272.27 g/mol Bod varu: 40 °C (1.5 mmHg) Hustota: 1.230 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093948 CAS číslo: 33558-36-0 |