Tisk…
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17528.06 L17528.03
L17528.06EA 1690 CZK
L17528.06 L17528.03
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 98303-20-9 Molecular Formula: C11H19NO4 Formula Weight: 229.28 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 480022 MDL No.: MFCD01862877
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862877
CAS číslo: 98303-20-9