7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
7-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
L17519.03
L17519.06
L17519.03EA
2830
CZK
L17519.03
L17519.06
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde 98%
7-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 4771-50-0
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 209-211°
Beilstein Reference: 122340
MDL No.: MFCD00047170
Vzorec:
C₁₀H₉NO MW: 159.19 g/mol Bod tání: 209…211 °C |
MDL Number:
MFCD00047170 CAS číslo: 4771-50-0 |