5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L17507.03
L17507.06
L17507.MD
L17507.03EA
4330
CZK
L17507.03
L17507.06
L17507.MD
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 2338-71-8
Molecular Formula: C9H6FNO
Formula Weight: 163.15
Melting Point: 164°
Beilstein Reference: 1449216
MDL No.: MFCD00022719
Vzorec:
C₉H₆FNO Bod tání: 164 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022719 CAS číslo: 2338-71-8 |