5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L17460.03
L17460.06
L17460.03EA
1630
CZK
L17460.03
L17460.06
5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 216393-63-4
Molecular Formula: C10H15BO3
Formula Weight: 194.04
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 9193266
MDL No.: MFCD01318154
Vzorec:
C₁₀H₁₅BO₃ Bod tání: 85…87 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318154 CAS číslo: 216393-63-4 |